Learn More
Pyridine, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Catalog Number 15693660
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Glass Bottle
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pyridine
CAS 110-86-1
Fórmula molecular C5H5N
Número MDL MFCD00011732
Número UN UN1282
Beilstein 103233
Sinónimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC=C1
Nombre IUPAC pyridine
Peso molecular (g/mol) 79.102
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ReagentPlus™
Densidad 0.978g/mL at 25°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.124
Temperatura de inflamación 17°C (62.6°F)
Punto de ignición 899°F
Envase Glass Bottle
Presión de vapor 10mmHg (13.2°C), 20mmHg (25°C)