Learn More
Corning™ Matraces Erlenmeyer de cuello ancho PYREX™ de alta resistencia
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones. Los matraces Erlenmeyer de uso intensivo y cuello ancho Pyrex™ se han diseñado para durar más y ofrecen una alta resistencia a ataques químicos, acabado de parte superior mecanizado y resistente y boca ancha.
Marca: Corning™ 5100-250
Detalles adicionales : Peso : 1.62140kg
Descripción
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones.Los matraces Erlenmeyer de alta resistencia y cuello ancho Pyrex™ se han diseñado para durar más y ofrecen una alta resistencia a ataques químicos, acabado de parte superior mecanizado y resistente y boca ancha.
Un matraz de boca ancha especialmente recomendado para su uso como matraz de valoración. Para mayor comodidad, estos matraces están graduados para mostrar la capacidad aproximada y tienen un punto de marcado extragrande.
Especificaciones
Graduaciones de escala de esmalte cerámico blanca; estilo de parte superior: Borde de alta resistencia | |
250 ml | |
De 50 a 200 ml | |
7,24 in | |
Boca ancha | |
12/Paq. | |
Marcado cuadrado blanco extra grande | |
Ancha | |
106 mm |
4,17 in | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex | |
25 ml | |
18,4 cm | |
48/caja | |
Cónicos | |
No | |
No estéril | |
8 |