Learn More
Corning™ Tubos de cultivo roscados con fondo redondo Pyrex™
Fabricados con vidrio de borosilicato para su uso con muestras sensibles a la lixiviación de los tubos de plástico. Los tubos de cultivo de rosca con fondo redondo Corning™ PYREX™ se han diseñado para el cultivo de tejidos y el trabajo bacteriológico general.
Marca: Corning™ 99449-13
Detalles adicionales : Peso : 10.20600kg
Descripción
Un tubo de fondo redondo sin punto de marcado. Los tubos están hechos de vidrio de borosilicato y se venden sin tapones.
Para obtener información sobre los tapones, consulte la ref. cat. 99999.
Especificaciones
Cuello de rosca | |
100 mm | |
Sí | |
Ninguno | |
13-415 | |
Esterilizable en autoclave | |
13 mm | |
Tubo de cultivo |
7,5 mL | |
Vidrio de borosilicato | |
Ideales para su uso con muestras sensibles a la lixiviación de los tubos de plástico | |
A granel | |
No estéril | |
No | |
Sin |