Learn More
Pyrex™ Micro Filter Funnel with Sintered Disc
Ideal for small scale filtration
Marca: Pyrex 3780/02M
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con disco sinterizado de 15 mm de diámetro
- Ideal para la filtración de pequeñas cantidades de material.
Especificaciones
8 ml | |
Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato | |
Para filtración de pequeñas cantidades de material | |
Disco de vidrio sinterizado | |
1 |
8 mm | |
135 mm | |
15 mm | |
40 mm | |
Embudo de microfiltración |