Learn More
Embudo de microfiltro de Pyrex™ con disco sinterizado
Descripción
- Con disco sinterizado de 15 mm de diámetro
- Ideal para la filtración de pequeñas cantidades de material.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 8 ml |
| Diámetro del tubo (métrico) | 8 mm |
| Material | Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 135 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para filtración de pequeñas cantidades de material |
| Diámetro del disco (métrico) | 15 mm |
| Incluye | Disco de vidrio sinterizado |
| Longitud del tubo (métrico) | 40 mm |
| Porosidad | 1 |
| Tipo de producto | Embudo de microfiltración |