Learn More
Tubos para centrífuga cilíndricos Pyrex™
Centrífuga de vidrio resistente y tubos resistentes a agentes químicos.  Los tubos de centrífuga cilíndricos Pyrex™ se suministran con una base redonda.
Marca:  Pyrex 1660/08M
627.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.59000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12476987
  • 660.00€ / paquete de 40
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • De tipo cilíndrico, con base redonda
  • Distribución uniforme del vidrio en la pared y la base para mejorar la resistencia
  • Fabricado con vidrio Pyrex™ resistente a los productos químicos
  • Se puede centrifugar a valores de RCF de hasta 3 000
Especificaciones
Especificaciones
45 mL
40
90 mm
3000 x g
Vidrio de borosilicato
Cilíndrico
30 mm