Learn More
Matraz de filtración al vacío de vidrio de borosilicato Pyrex™ con conector de rosca
Fabricado con vidrio de borosilicato. El matraz Pyrex™ Büchner con conector de rosca incluye una construcción de pared gruesa para aplicaciones de filtración en vacío y cuello mecanizado para aceptar un tapón de caucho perforado. El brazo lateral incluye un conector de rosca de PTFE para un ajuste fácil y seguro de tubos de vacío de calibre de 9 mm. Cumple con ISO 6556.
Marca: Pyrex 1170/02SC
Detalles adicionales : Peso : 0.71000kg
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato.El matraz Pyrex™ Büchner con conector de rosca incluye una construcción de pared gruesa para aplicaciones de filtración en vacío y cuello mecanizado para aceptar un tapón de caucho perforado.El brazo lateral incluye un conector de rosca de PTFE para un ajuste fácil y seguro de tubos de vacío de calibre de 9 mm.Cumple con ISO 6556.
- Cumple con ISO 6556.
- Matraces Büchner con pared resistente para aplicaciones de filtración en vacío
- El brazo lateral incluye un conector de rosca de PTFE para un levantamiento sencillo y seguro de tubos de vacío de 9 mm de calibre
- Con cuello mecanizado para aceptar un tapón de caucho perforado
Especificaciones
ISO 6556, DIN 12476 | |
100 ml | |
105 mm | |
64 mm |
24 mm (diámetro de DI) | |
Vidrio de borosilicato | |
Conector de rosca de PTFE |