Learn More
Llave de paso de vidrio de borosilicato Pyrex™ con llave
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ con llave de PTFE para una resistencia química superior. La llave de paso de vidrio de borosilicato Pyrex™ con llave está fabricada con una junta cónica de 1:10, lo que ofrece una combinación de rendimiento y facilidad de uso.
Marca: Pyrex SST106
262.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.38000kg
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ con llave de PTFE para una resistencia química superior.La llave de paso de vidrio de borosilicato Pyrex™ con llave está fabricada con una junta cónica de 1:10, lo que ofrece una combinación de rendimiento y facilidad de uso.
- Cuerpos: Muy pulidos
- Llaves: autolubricantes, lo que evita la necesidad de grasa para llaves de paso
- Llaves: totalmente intercambiables e incluyen dispositivo de retención de rosca de plástico
Especificaciones
Orificio único | |
Vidrio de borosilicato | |
Llave de PTFE, dispositivo de retención de rosca de plástico |
6,0 mm | |
12 mm |