Learn More
Tubos de ensayo con reborde de pared gruesa de vidrio de borosilicato Pyrex™
Fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer una excelente resistencia química y a choques térmicos. Los tubos de ensayo con reborde con pared gruesa de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para trabajos químicos y biológicos.
Marca: Pyrex 1624/20M
287.85 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato para una excelente resistencia a los productos químicos y los choques térmicos.Los tubos de ensayo con reborde con pared gruesa de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para trabajos químicos y biológicos.
- Paredes resistentes con borde: Proporcionan una fuerza mecánica superior
- Diseño robusto: Reduce las roturas y los costes de sustitución y aumenta la seguridad del usuario
- Cumple con: ISO 4142
Especificaciones
ISO 4142 | |
150 mm | |
100/Paq. | |
24 mm |
48 mL | |
Vidrio de borosilicato | |
Sí |