Learn More
Embudo de filtración Buchner de vidrio de 120 mm de diámetro Pyrex™
Fabricado con vidrio Pyrex™ resistente a productos químicos. El embudo de filtro Büchner de vidrio Pyrex™ con diámetro de 120 mm con disco de vidrio sinterizado integrado es muy resistente a la mayoría de reactivos corrosivos y elimina la necesidad de papeles de filtro.
Marca: Pyrex 3720/04M
331.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.72000kg
Descripción
- Gama completa de embudos de filtración Büchner con discos de vidrio sinterizado integral
- Disco y cuerpo del embudo fabricado con vidrio Pyrex™ resistente a productos químicos
- Para una filtración cómoda de soluciones
- no requiere papel de filtro
- altamente resistente a la mayoría de los reactivos corrosivos, incluyendo amoníaco y el ácido sulfúrico concentrado - Selección de diámetros de disco y porosidades
Especificaciones
1000 ml | |
Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato | |
Proporciona soluciones de filtrado sencillas | |
Disco de vidrio sinterizado de placa de filtro integrado | |
2 | |
Embudo de filtración Buchner |
19 mm | |
290 mm | |
120 mm | |
120 mm | |
De 40 a 100 μm |