missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PWP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | PWP1 |
|---|---|
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16863574
|
Proteintech
14767-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16853574
|
Proteintech
14767-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The protein encoded by this gene contains several WD-40 repeats and is found mostly in the nucleus. The expression and localization of this protein are cell cycle dependent. Expression of this gene is upregulated in pancreatic adenocarcinoma. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Especificaciones
| PWP1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| Q13610, Q99LL5 | |
| 103136, 11137, 362856 | |
| PWP1 Fusion Protein Ag6533 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PWP1 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| IEF SSP 9502, PWP1, PWP1 homolog (S. cerevisiae) | |
| Pwp1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto