missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PWP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16863574 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16863574 20 μL 20 microlitros
16853574 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16863574 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 147671AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene contains several WD-40 repeats and is found mostly in the nucleus. The expression and localization of this protein are cell cycle dependent. Expression of this gene is upregulated in pancreatic adenocarcinoma. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Especificaciones

Antígeno PWP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PWP1
N.º de referencia del gen Q13610, Q99LL5
Alias de gen IEF SSP 9502, PWP1, PWP1 homolog (S. cerevisiae)
Símbolos de los genes Pwp1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PWP1 Fusion Protein Ag6533
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 103136, 11137, 362856
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.