Learn More
Thermo Scientific™ PVDF Transfer Membranes, 0.45 μm
Pierce PVDF Transfer Membranes are made of high-quality polyvinylidene difluoride and provide high binding capacity for proteins and nucleic acids for western, Southern, and northern blotting methods.
202.00€ - 477.00€
Especificaciones
Material | PVDF |
---|---|
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Contenido y almacenamiento | Almacene las membranas a temperatura ambiente, lejos de vapores químicos. Algunos vapores de disolventes pueden disolver de manera parcial las membranas, lo que interrumpirá la estructura de los poros. |
Condiciones de envío | Room Temperature |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Formato | Tamaño de poro | Suficiente para | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Formato | Tamaño de poro | Suficiente para | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11804131
|
Thermo Scientific™
88585 |
10 x 10 cm | Lámina | 0,45 μm | 10 Mini-gel Blots |
202.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10617354
|
Thermo Scientific™
88518 |
26,5 cm x 3,75 m | Rollo | 0,45 μm | ≥100 Mini-gel Blots (When cut to 8.8 x 10 cm); ≥80 Midi-gel Blots (When cut to 8.5 x 13.25 cm) |
477.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Pierce PVDF Transfer Membranes are made of high-quality polyvinylidene difluoride and provide high binding capacity for proteins and nucleic acids for western, Southern, and northern blotting methods. The 0.45-μm pore size make these membranes well-suited for a wide range of western blotting conditions and ideal for transfer of proteins >10 kDa. For best results, preactivate the membrane with 100% alcohol.
Features include:
• Re-probe characteristics—high mechanical strength makes PVDF an excellent membrane for stripping and re-probing
• Durability—compatible with most organic solvents, acids, and mild bases
• Compatible with commonly used transfer conditions and detection methods such as staining, chemiluminescence, and radiolabeling
• High sensitivity—exceptional binding capacity makes PVDF the ultimate choice for low abundance proteins
Especificaciones
PVDF | |
0,45 μm | |
Almacene las membranas a temperatura ambiente, lejos de vapores químicos. Algunos vapores de disolventes pueden disolver de manera parcial las membranas, lo que interrumpirá la estructura de los poros. | |
Room Temperature |