Learn More
Merck Unidad de filtro de jeringa Medical Millex™-SP, 0,22 μm
Unidades listas para usar y accionadas por jeringa diseñadas para esterilizar y clarificar soluciones estériles
Marca: Merck SLGVS25XS
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Disponibles en diámetros de 4, 13, 25, 33 y 50 mm con una gran variedad de membranas, los filtros de jeringa estériles Millex™ son ideales para esterilizar disolventes orgánicos, soluciones acuosas o aire/gas. Muchos métodos de preparación de muestras especifican filtros Millex™ debido a su calidad y uniformidad insuperables. Los filtros Millex™ no solo ofrecen un volumen de retención mínimo y caudales más rápidos, sino que también soportan mayores presiones de funcionamiento y son químicamente compatibles con una gama de muestras y disolventes para minimizar la lixiviación de impurezas extraíbles. Los filtros Millex™ se producen en un entorno automatizado controlado con los más altos estándares de calidad. Los dispositivos estériles incluyen un certificado de calidad, con determinados dispositivos marcados para aplicaciones médicas. Características y ventajas: •Adaptados a una variedad de aplicaciones según el tipo de membrana, la carcasa y la clasificación de validación •Dispositivos clasificados como dispositivos médicos en algunos países, incluidos los dispositivos ventilados para atención directa al paciente •Unidades de filtro especializadas para proteger los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad y para la protección de líneas de vacío •Membranas de baja absorción y extraíbles para pérdidas mínimas de muestras •Caudales más rápidos y presiones de funcionamiento más altas para necesidades de alto rendimiento Aplicaciones: Esterilización de soluciones acuosas, disolventes orgánicos y gases, filtración de proteínas de alto valor o componentes de moléculas pequeñas, selección de aplicaciones de dispositivos médicos (algunos incluyen la atención directa al paciente según el país/región)Especificaciones
Filtro de jeringa | |
0,22 μm | |
GV | |
Aplicaciones que requieren membranas muy hidrófobas | |
50Pack | |
Filtro de jeringa | |
100 mL | |
25 mm |
PVDF | |
Estéril | |
3,9 cm2 | |
1,7 bar | |
de 45 °C | |
<0,1 ml | |
25 mL | |
25 mm |