Learn More
Buerkle™ fishclip PVDF
Con fish-clip se agitan de forma cuidadosa cultivos de células, medios abrasivos y otros líquidos mecánicamente sensibles. No se produce ninguna trituración de catalizadores biológicos como enzimas o células. No se rayan los fondos de los recipientes debido a las barritas magnéticas que saltan.
Marca: Buerkle™ 8280-0006
Detalles adicionales : Peso : 0.05750kg
Alertas:
Magnetic stirrer is not supplied.
Descripción
- PVDF, esterilizable en autoclave, excelente resistencia química
- Rotor de 15 mm
- Estanco a los gases
- Longitud de la varilla de soporte: 250 mm
- Incluye barra agitadora
Especificaciones
Azul | |
Se utiliza para cultivos celulares, medios abrasivos y otros líquidos sensibles a la tensión mecánica que se agitan con suavidad mediante pinzas | |
250 mm | |
Pinza |
Vasos de precipitados, frascos, matraces de fondo redondo y Erlenmeyer | |
Barra agitadora de 6 mm de diámetro | |
1 Ea. | |
PVDF |