Learn More
Cytiva PVC Tubing
Tubing for Peristaltic Pump P-1.
92.14€ - 99.83€
Especificaciones
Para utilizar con | Bomba peristáltica P-1 |
---|---|
Tipo | Tubos de conducción |
Longitud global (métrico) | 140 mm |
Material | PVC |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11749575
|
Cytiva
19-7629-01 |
1 mm |
92.14€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11390022
|
Cytiva
19-7630-01 |
2,1 mm |
99.83€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11300032
|
Cytiva
19-7631-01 |
3,1 mm |
95.98€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Bomba peristáltica P-1 | |
Tubos de conducción | |
140 mm | |
PVC |