Learn More
Buerkle™ Tapón estándar de PVC
Tapón estándar de laboratorio fabricado en PVC con buena resistencia química contra ácidos y álcalis.
Marca: Buerkle™ 9763-1418
2.92 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Alertas:
¡Atención! Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Descripción
- PVC, blando, rojo
Especificaciones
Rojo | |
20 mm | |
18 mm |
Tapón estándar | |
14 mm | |
PVC |