Learn More
Brady™ PVC Panels
Simply stick your vinyl signs to these PVC Panels to give you rigid signs.
Marca:  Brady™ 710341
Detalles adicionales : Peso : 0.72000kg
Código de producto. 11594204
  • 52.35€ / 1 paquete
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Simply stick your vinyl signs to these panels to give you rigid signs.
Especificaciones
Especificaciones
Panel de PVC rígido blanco de 100 × 330 mm
PVC
100 mm
330,00 mm
0,369 mm
Panel de PVC rígido blanco Globalmark
Label
De -20 °C a +70 °C
10 paq.
Blanco
3.94 in.
12.99 in.
0.0591 in.
330 x 100 mm
Rígida
Rectangle
Facility Identification