Learn More
Diclorhidrato de puromicina, MP Biomedicals
CAS | 58-58-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C22H31Cl2N7O5 |
Peso molecular (g/mol) | 544.43 |
Número MDL | MFCD00150080 |
Clave InChI | MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N |
Sinónimo | Stylomycin, 6-dimethylamino-9-(3'-deoxy-3'-(p-methoxy-L-phenylalanyamino)- B-D-ribofuranosyl)-purine |
PubChem CID | 131632508 |
SMILES | Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11497610
|
MP Biomedicals
0210055210 |
10 mg |
N/A
|
N/A | |||||
11407620
|
MP Biomedicals
0210055225 |
25 mg |
N/A
|
N/A | |||||
11417620
|
MP Biomedicals
0210055280 |
100 mg |
N/A
|
N/A | |||||
11427620
|
MP Biomedicals
0210055283 |
250 mg |
N/A
|
N/A | |||||
11437620
|
MP Biomedicals
0210055290 |
500 mg |
N/A
|
N/A | |||||
11447620
|
MP Biomedicals
0210055291 |
1 g |
N/A
|
N/A | |||||
Descripción
58-58-2 | |
544.43 | |
MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N | |
131632508 |
C22H31Cl2N7O5 | |
MFCD00150080 | |
Stylomycin, 6-dimethylamino-9-(3'-deoxy-3'-(p-methoxy-L-phenylalanyamino)- B-D-ribofuranosyl)-purine | |
Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1 |
Especificaciones
Puromycin Dihydrochloride | |
from Streptomyces albo-niger | |
58-58-2 | |
C22H31Cl2N7O5 | |
Stylomycin, 6-dimethylamino-9-(3'-deoxy-3'-(p-methoxy-L-phenylalanyamino)- B-D-ribofuranosyl)-purine | |
Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1 | |
544.43 | |
544.4 |
Puromycin Dihydrochloride | |
Polvo | |
20.3 (275nm, 0.1N NaOH), 19.5 (268nm, 0.1 NHCl) (Lit.) | |
MFCD00150080 | |
MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N | |
(2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4S,5R)-5-[6-(dimetilamino)purina-9-il]-4-hidroxi-2-(hidroximetil)oxolano-3-il]-3-(4-metoxifenil)propanamida;diclorhidrato | |
131632508 | |
Blanco |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 200-387-8
Recommended Storage : Almacenar a - 0 °C
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Puromycin Dihydrochloride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Puromycin Dihydrochloride