Specifications
| Nombre del producto químico o material | Puromycin Dihydrochloride |
| Tipo | Dihidrocloruro de puromicina |
| Nombre de nota | de Streptomyces albo-niger |
| Forma física | Polvo |
| Coeficiente de extinción | 20,3 (275 nm, 0,1N NaOH), 19,5 (268 nm, 0,1 NHCl) (Lit.) |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Nombre IUPAC | Diclorhidrato de (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4R,5R)-5-[6-(dimetilamino)-9H-purin-9-il]-4-hidroxi-2-(hidroximetil)oxolan-3-il]-3-(4-metoxifenil)propanamida |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 544.4 |
| Grado | Not Available |
Safety and Handling
Product Identifier
- Puromycin Dihydrochloride
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Puromycin Dihydrochloride