Learn More
Labcon PurePlus™ 96 Well Deep Well Plates with Square Wells
96 deep well plates with square wells
Marca: Labcon 3909-525-000-9
50.25 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.99000kg
Descripción
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
10 placas/paq., 10 paquetes/caja | |
Natural | |
Se adapta a la mayoría de los termocicladores más populares | |
96 | |
Estéril | |
Biología molecular |
Esterilizable en autoclave | |
PurePlus™ | |
Sí | |
Resina de polipropileno USP clase VI | |
2,2 mL | |
V | |
10 placas/paq. |