Learn More
Labcon™ Placa de PCR de 384 pocillos PurePlus™ de 25 μl con faldón completo y registro
Esta placa de PCR de 384 pocillos con faldón completo es compatible con termocicladores populares.
Marca:  Labcon™ 3984-520-000-9
Detalles adicionales : Peso : 0.30160kg
Código de producto. 17557956
  • 96.60€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Congelable a -80 °C
Especificaciones
Especificaciones
16 x 24
25 μl
100/caja
10 placas/paquete, 10 paquetes/caja
85,7 mm
Polipropileno
384
10/paq.
128 mm
9,6 mm