Learn More
Labcon™ Placas de PCR de 96 pocillos de 0,2 ml PurePlus™ para termocicladores en tiempo real
Estas placas de PCR de 96 pocillos son adecuadas para termocicladores en tiempo real.
Marca: Labcon™ 3967-520-000-9
Detalles adicionales : Peso : 0.25850kg
Descrizione
- Blanco opaco
- Congelable a -80 °C
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Specifica
No esterilizable en autoclave | |
Termociclador en tiempo real | |
0,2 mL | |
No estéril | |
10/paq. | |
77,7 mm |
Blanco | |
Polipropileno | |
96 | |
100/caja | |
10 placas/paquete, 10 paquetes/caja |