Learn More
Labcon PurePlus™ 0.1 mL 96 Well Low Profile PCR Plates with Full Skirt for Popular Thermocyclers
With printed reference grid
72.62€ - 129.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase 10 placas/caja, 10 cajas/caja
Línea de productos PurePlus™
Desechables
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
16624152
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon
3978-520-000-9
Natural
129.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16634152
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon
3978-529-000-9
Varios Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • PCR Plate
  • 96 well skirted low profile PCR plates for most thermocyclers
  • With printed reference grid
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Especificaciones
Especificaciones
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
10 placas/caja, 10 cajas/caja
Resina de polipropileno USP clase VI
0,1 mL
Cónico, con faldón
10 placas/caja
Esterilizable en autoclave
PurePlus™
Se adapta a los termocicladores más usados
96
No estéril
Biología molecular