Learn More
Ansell PU800 Medium Duty Cut-Resistant Polyurethane-Coated Gloves
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- La palma revestida con poliuretano mejora las capacidades de agarre en entornos ligeramente aceitosos
- La tecnología resistente a cortes proporciona protección ANSI de nivel A2
- Revestimiento de polietileno/poliéster sin costuras de calibre 13
- Alto grado de flexibilidad y destreza
- La muñeca de tejido de látex garantiza un alto nivel de ajuste
Spezifikation
Grado de abrasión ANSI | ANSI 6 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
Coating Material | Poliuretano |
Color | Gris |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Específico |
Material | Polietileno |
Tamaño | 10 |
Para utilizar con (aplicación) | Montaje de automoción, fabricación de metales, maquinaria y manejo de equipos |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Mehr anzeigen |