Learn More
PTK7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 17799-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16807784
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The function remains unknown.
Especificaciones
Especificaciones
PTK7
Polyclonal
Unconjugated
PTK7
CCK 4, CCK4, Colon carcinoma kinase 4, Protein tyrosine kinase 7, PTK7, PTK7 protein tyrosine kinase 7, Tyrosine protein kinase like 7
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
301242, 5754, 71461
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.36 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q13308, Q8BKG3
Ptk7
PTK7 Fusion Protein Ag12004
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat