Learn More
BRAND™ PTFE Watch Glass
PTFE construction. Ideal for covering PTFE beakers.
Marca: BRAND™ 150905
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Construcción PTFE
- Excelente resistencia química
- Ideal para cubrir vasos de precipitados de PTFE
Especificaciones
Plano | |
Redondo | |
50 mm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Vidrios de reloj |