Learn More
Bohlender™ Ejes de agitador en forma de U, PTFE
Marca:  Bohlender™ C384-17
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10257451
  • 259.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
10 mm
450 mm
Varilla agitadora en forma de U
Fuerte flujo tangencial con alta tasa de corte en el área del margen, pequeños sedimentos en la pared del vaso.