Learn More
Wheaton™ PTFE Tip/Stainless Steel shaft Pestle
Marca: Wheaton™ 358031
195.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.90720kg
Especificaciones
Sí | |
5 ml | |
Mano de mortero | |
Para su uso con la trituradora de tejidos Potter-Elvehjem de 5 ml |
6,35mm | |
Eje de acero inoxidable/punta de PTFE | |
Para su uso en la preparación de homogeneizados de tejidos y otras aplicaciones similares | |
Eje de acero inoxidable/punta de PTFE |