Learn More
Fisherbrand™ Sonda de termopar tipo K de PTFE, 6 mm de diámetro
Las sondas de termopar tipo K de PTFE Fisherbrand™ combinan las excelentes propiedades del PTFE con la fiabilidad de la termometría de termopar. Todos los componentes están completamente encapsulados en PTFE puro. El cuerpo tiene un núcleo de acero inoxidable para obtener rigidez, pero puede doblarse.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Sensor: termopar de tipo K
- Cable: PFA aislado con revestimiento blanco de PFA
- Colores internacionales: Tapa: verde, +ve verde, y -ve blanco
- Cable fundido en el cuerpo
- Respuesta: 50 %, 6-14 segundos.
- Se suministra con minienchufe
- Inerte y no contaminante
- Resistente a la presión
- Intervalo de temperatura de -180 °C a +280 °C.
Especificaciones
Sonda de termopar tipo K de PTFE Fisherbrand™ | |
1 | |
50 %, de 6 a 14 s | |
100 x 6 mm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Termopar de tipo K | |
De -180 °C a +280 °C | |
4 m (cable) |