Learn More
Fisherbrand™ Sonda de termopar de PTFE tipo K
Inerte a prácticamente todos los reactivos químicos. La sonda de termopar de PTFE tipo K de Fisherbrand™ combina las excelentes propiedades del PTFE con la precisión y fiabilidad de la resistencia al platino y la termometría de termopar.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.21000kg
Descripción
- No contaminantes
- Impermeable a la difusión química a alta presión
- Amplio intervalo de temperatura de funcionamiento, de -180 a +300 °C
- Excelentes propiedades de aislamiento eléctrico
- Probado individualmente
Especificaciones
Sonda, termopar tipo K de PTFE | |
PTFE con núcleo de acero inoxidable | |
Soportes de sonda y conectores de compresión de PTFE | |
700 mm | |
210 g |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Medición de temperaturas | |
De -180 °C a +280 °C | |
9mm |