Learn More
Fisherbrand™ Sonda con deflector de termopar tipo K de PTFE, 16 mm de diámetro
La sonda con deflector de termopar tipo K de PTFE Fisherbrand™ es de doble uso en sistemas de reacción para aumentar la agitación y promover una mezcla exhaustiva, al mismo tiempo que actúa como sonda de temperatura.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.21200kg
Descripción
Todos los componentes están totalmente encapsulados en PTFE para garantizar la pureza y la resistencia química y tienen un núcleo de acero inoxidable para aportar rigidez.- Sensor: termopar de tipo K
- Cable: PFA aislado con revestimiento blanco de PFA
- Colores internacionales:Tapa:verde, +ve verde, y -ve blanco
- Cable fundido en el cuerpo
- Respuesta: 50 %, 6-14 segundos.
- Se suministra con un minienchufe, no instalado para facilitar el montaje
- Inerte y no contaminante
- Resistente a la presión
- Intervalo de temperatura de -180 °C a +280 °C
Especificaciones
Sonda con deflector de termopar tipo K de PTFE Fisherbrand™ | |
1 | |
Sistemas de reacción | |
250 x 16 mm | |
16 mm |
PTFE con sensor de termopar tipo K | |
Termopar de tipo K | |
De -180 °C a +280 °C | |
Cable:4 m |