Learn More
Fisherbrand™ PTFE T-Type Connector - Bayonet
With Bayonet fitting. Fisherbrand™ PTFE T-Type Connector - Bayonet contains an improved connector system.
13.45€ - 14.75€
Especificaciones
Tipo de producto | Conector tipo T de PTFE |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Para utilizar con | Tubos flexibles de PTFE, Viton, caucho de silicona o materiales similares |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10446022
|
Fisherbrand™
|
6 mm |
13.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10427552
|
Fisherbrand™
|
4,5 mm |
13.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10531052
|
Fisherbrand™
|
8 mm |
13.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10752983
|
Fisherbrand™
|
10 mm |
14.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For use with rigid and semi rigid tubing - glass, FEP or PTFE
- Screw lock holds from 10-1mmHg to 4 bar
Especificaciones
Conector tipo T de PTFE | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos flexibles de PTFE, Viton, caucho de silicona o materiales similares | |
1 unidad | |
de 280 °C |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
-200 °C | |
Blanco |