Learn More
Cole-Parmer™ PTFE Syringe Filters, Non-Sterile
Syringe Filters with Polytetrafluoroethylene (PTFE) membranes are unaffected by most organic solvents, concentrated acids and bases, propellants, and cryogenic fluids.
157.00€ - 192.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9002
Color Natural
Conectores 1/4 in. to 1/2 in. Hosebarbs
Material Polipropileno
Material (membrana) PTFE
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
11756018
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
02915-28
0,2 μm
192.00€
paquete de 20
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11797358
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
02915-30
0.45 μm
157.00€
paquete de 20
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ideal for sterilization of gas and alcohols; cleaning acids, alkalies, and organic solvents; venting purposes.
  • Use with aggressive chemicals.
  • Filters are Triton-free and have a bidirectional membrane support and luer lock (15/25 mm dia) or stepped barbs (50 mm dia) inlet/outlet for a secure fit to the syringe.
  • Membrane type and pore size are printed on each filter for easy identification.
  • All Cole-Parmer syringe filters are 100% integrity tested and manufactured in accordance with ISO 9002 standards.
  • Sterile filters are sterilized by gamma radiation.
  • They are certified nonpyrogenic, noncytotoxic, and are blister packed.
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9002
1/4 in. to 1/2 in. Hosebarbs
PTFE
Esterilización de gases y alcoholes; ácidos de limpieza, álcalis y disolventes orgánicos.
60 psi (4.1 bar)
Filtro de jeringa
50 mm
Natural
Polipropileno
Estéril
Polipropileno
20Pack.
5000 mL
50 mm