Learn More
Fisherbrand™ Conjunto de recuperador y caja para barras de agitación de PTFE
El conjunto de recuperador y caja para barras de agitación cónicas de PTFE Fisherbrand™ incluye una variedad de útiles barras de agitación cónicas y un recuperador de PTFE en un recipiente reutilizable.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 4.64800kg
Descripción
Incluye:
- Un recuperador de barras agitadoras flexible (330 x 10 mm)
- 1 cada una: Barra agitadora de 10 x 4 mm y 80 x 8 mm
- 2 cada una: Barras agitadoras de 15 x 5 mm, 20 x 7 mm, 25 x 8 mm, 30 x 8 mm, 35 x 8 mm, 40 x 8 mm, 50 x 8 mm, 60 x 8 mm, 70 x 8 mm
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
195 x 95 mm | |
Conjunto de caja para barras de agitación de PTFE | |
1 unidad | |
20 barras agitadoras cónicas y 1 recuperador flexible | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& | |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
30 mm | |
Blanco | |
PTFE (polietetrafluoroetileno) con núcleo magnético Alnico V encapsulado | |
95 mm | |
Sí | |
195 mm |