Learn More
Fisherbrand™ Adaptador de pared fina de PTFE, longitud B europea
Se inserta entre juntas esmeriladas estándar para eliminar el uso de lubricante. El manguito de PTFE de pared fina y longitud B europea de Fisherbrand™ es apto para el vacío bajo y medio.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.00180kg
Description
Se insertan fundas de PTFE entre juntas de vidrio esmerilado para eliminar el uso de grasa y evitar la adherencia.- Junta de liberación automática para evitar la adherencia
- Funciona con un vacío de bajo a medio
- Usar a hasta 280 °C (540 °F)
- Elimina la necesidad de lubricante
- Grosor de pared de la pared de 0,05 mm
- Las fundas son inertes
Specifications
0,05 mm | |
23mm | |
Pared fina | |
14,5 mm | |
De -200 a +280 °C |
Evita que se pegue, elimina el uso de lubricante | |
14/23 | |
Fundas de PTFE | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Juntas de vidrio esmerilado |