Learn More
Wheaton™ PTFE/Silicone Septa
Marca:  Wheaton™ W240586A
273.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10033843
  • 305.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
20 mm
Esterilizable en autoclave
Septos
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
100/Paq.