Learn More
Wheaton™ PTFE/Silicone Septa
Marca: Wheaton™ W240581A
112.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.90720kg
Especificaciones
PTFE/Silicone | |
8 mm | |
Esterilizable en autoclave | |
Septos |
Natural | |
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | |
120/Paq. |