Learn More
Cole-Parmer™ PTFE Screen Gaskets
Protect your pump, valves and other components in fluid line
Marca: Cole-Parmer™ 3053880
Detalles adicionales : Peso : 0.02720kg
Descripción
- Con prefiltro antes de los filtros de membrana críticos
- Generan turbulencia para una mayor masa o transferencia de calor
- Purifica en aplicaciones de cromatografía
Especificaciones
100 | |
Junta de PTFE | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
1,27 cm |