Learn More
Cole-Parmer™ PTFE Manifold, 2 outlets
Organize your fluid paths with these thermoplastic manifolds
137.70€ - 165.60€
Especificaciones
Tipo de producto | Colector de PTFE, 2 salidas |
---|---|
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -200 °F |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | - 129 °C |
Presión máxima | 120 psi |
Código de producto | Marca | Longitud global (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud global (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11785258
|
Cole-Parmer™
31521-01 |
1,75 in |
139.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11795258
|
Cole-Parmer™
31521-03 |
34,03 mm (2-3/8 pulgadas) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11705268
|
Cole-Parmer™
31521-05 |
2,75 in |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- PTFE Manifold.
- Chemically-inert PTFE handles the most aggressive chemical solutions.
- Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications.
Especificaciones
Colector de PTFE, 2 salidas | |
-200 °F | |
120 psi | |
de 150 °C |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
- 129 °C | |
300 °F |