Learn More
Cole-Parmer™ PTFE Manifold
Organize your fluid paths with these thermoplastic manifolds
356.00€ - 414.00€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -200 °F |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | - 129 °C |
Conexión | 1/2 pulg |
Anchura (métrico) | 3,81 cm |
Código de producto | Marca | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11795268
|
Cole-Parmer™
31521-23 |
Paquete de 1 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11725278
|
Cole-Parmer™
31521-29 |
1/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Chemically-inert PTFE handles the most aggressive chemical solutions.
- Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications.
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
- 129 °C | |
3,81 cm | |
120 psi | |
de 150 °C |
-200 °F | |
1/2 pulg | |
3,81 cm | |
300 °F |