Learn More
Horst™ PTFE HST 42 Model Humidity-Proof Heating Cables
Marca:  Horst™ 23214
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10649042
  • 245.92€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
13 lm
13m
HST 42
Cable calefactor a prueba de humedad
13 lm
Tensión de 42 V
13 m