Learn More
Fisherbrand™ PTFE Flexible Bellows Connectors
Machined from pure PTFE. Fisherbrand™ PTFE Flexible Bellows Connectors are used to correct misalignment and relieve stress in glassware assemblies.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
- Conecte directamente a las juntas de vidrio esmerilado estándar donde los anillos de sellado trapezoidal proporcionan un rendimiento de vacío de medio a alto
- Inertes y utilizables hasta 280 °C aprox.
Especificaciones
Fuelles flexibles | |
Esterilizable en autoclave | |
Juntas de vidrio esmerilado | |
1 unidad | |
110 mm | |
de 280 °C |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
-200 °C | |
Toma: 0,6 (24/29), cono: 24/29 | |
Blanco |