Learn More
Fisherbrand™ Membranas de filtro PTFE
™ La membrana de PTFE de Fisherbrand es un filtro hidrófobo hecho de politetra-fluoretileno laminado con capa de PP.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Filtro hidrofóbico hecho de politetra-fluoretileno laminado con capa de PP
- Resistente a sustancias químicas (pH 1-14), utilizado también para disolventes y ácidos
- Debido a sus características hidrófobas, deben humedecerse previamente con etanol o metanol antes de filtrar las soluciones acuosas
Especificaciones
Blanco | |
5 μm | |
Filtración esterilizante de muestras de gas, clarificación y filtración de disolventes puros, muestreos de aerosoles, filtración de ácidos fuertes y soluciones químicas agresivas, aplicaciones de ventilación (aire acondicionado hospitalario, fermentación en tanques en microelectrónica) | |
Paquete de 100 | |
Disco simple | |
25 mm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
hidrófobos | |
0,16 mm | |
Sí |