Learn More
Bohlender™ Alargador con adaptador de PTFE para filtros de jeringa
Para aireación estéril mediante filtros de jeringa.
Marca: Bohlender™ D610-50
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Conformidad con la FDA.
- Fabricado con PTFE
- Con cono Luer hembra para fijar los filtros de jeringa
- Diámetro exterior de 3,5 mm
Especificaciones
FDA | |
Blanco | |
3,5 mm | |
Filtro de jeringa |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Con cono Luer hembra | |
Aireación estéril |