Learn More
Fisherbrand™ PTFE Centrifuge Test Tube with Closure
Guaranteed inert and crack-free. Fisherbrand™ PTFE Centrifuge Test Tube with Closure can be used up to 280°C.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Description
- Moldeado isoestáticamente de PTFE puro
- Con paredes resistentes
Specifications
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Blanco | |
17 mL | |
Gradillas para tubos de ensayo de PTFE | |
Esterilizable en autoclave | |
18 mm | |
Tubos de ensayo para centrífuga |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Blanco | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
1 | |
Redondo | |
No |