missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ PRR5 Recombinant Protein Antigen

Código de producto. 18614019 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL
Código de producto.
18614019 0.1 mL
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18614019

Marca: Novus Biologicals™ NBP249114PEP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Antibody Competition
Formulación PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 55615
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 27 kDa
Cantidad 0.1 mL
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gen FLJ20185, FLJ20185k, proline rich 5 (renal), protein observed with Rictor-1
Símbolo de gen PRR5
Propiedades del inhibidor This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-49114. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mLFor current lot information, including availability, please contact our technical support team click nb-technical@bio-techne.com For further blocking peptide related information and a protocol, click here .
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión PRR5
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.