Learn More
MP Biomedicals™ Proteinasa K de Tritirachium album
Endopeptidasa estable altamente activa con un amplio espectro de acción
Marca: MP Biomedicals™ 0219398180
Detalles adicionales : CAS : 39450-01-6 Peso : 0.00010kg
Descripción
La proteinasa K se utiliza en la digestión de proteínas de muestras de tejido cerebral para priones en la investigación de encefalopatías espongiformes transmisibles (EET). Útil para la inactivación proteolítica de las nucleasas durante el aislamiento del ADN y el ARN, así como para la eliminación de endotoxinas asociadas a proteínas catiónicas como la lisozima y la ribonucleasa A y para la determinación de la localización enzimática en las membranas.
- Grado: Reactivo de biología molecular
- Actividad específica: >30 mAnson u/mg
- Presentación: Polvo blanco
- Punto isoeléctrico: 8,9 (Enc.)
- Coeficiente de extinción: E1 % = 14,2 (280 nm,10 mM de NaCl y 5 mM de CaCl2, pH de 8,0) (lit.)
- pH: de 7,5 a 12,00 (hemoglobina desnaturalizada como sustrato) (lit.)
- Soluble en agua
Una unidad mAnson es la cantidad de enzima que liberará 1 °mol de aminoácido Folin positivo por minuto con un pH de 7,5 y a 35 °C usando hemoglobina como substrato.
Aislamiento de ADN y ARN
Especificaciones
Blanco | |
Desde 7,5 hasta 12 | |
de 4 °C | |
100 mg | |
30000 | |
Polvo liofilizado |
Biología molecular | |
Útil para la inactivación proteolítica de nucleasas durante el aislamiento de ADN y ARN | |
Tritirachium album | |
Proteinase K | |
Diisopropilfluorofosfato o fenilmetano sulfonil fluoruro, AEBSF y tripsina |
Seguridad y manipulación
- Proteinase K, Molecular Biology Reagent
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: proteinase K