Learn More
Merck Millipore Proteinase K
De Tritirachium album
Marca:  Merck Millipore 1245680500
Detalles adicionales : CAS : 39450-01-6 Peso : 0.00050kg
Código de producto. 10036570
  • 461.00€ / 500 miligramos
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Liofilizado purificado cromatográficamente, 30 m Anson-U/mg
  • Para bioquímica y biología molecular EC 3.4.21.14
  • Útil para la inactivación proteolítica de nucleasas durante el aislamiento de ADN y ARN
  • Elimina las endotoxinas que se unen a las proteínas catiónicas, como la lisozima y la ribonucleasa A.
  • Ha demostrado su utilidad para el aislamiento de mitocondrias hepáticas, de levaduras y de frijoles mungo
  • Determinación de la localización de enzimas en membranas
  • Tratamiento de las secciones de tejido integrado de parafina para exponer los sitios de unión de antígenos para el etiquetado de anticuerpos.
  • Digestión de proteínas de muestras de tejido cerebral para priones en investigaciones
  • sobre encefalopatías espongiformes transmisibles (EET).
  • La proteinasa K es una proteasa serina estable y altamente reactiva.
  • Los resultados de estudios de estructura molecular y cristal indican que la enzima pertenece a la familia de subtilisina con una tríada catalítica de sitio activo (Asp39-His69-Ser224).
  • Es estable en una amplia gama de entornos: pH, sales tampón, detergentes (SDS) y temperatura.
  • En presencia de SDS al 0,1-0,5 %, la proteinasa K retiene la actividad, y digerirá diversas proteínas y nucleasas en preparaciones de ADN sin poner en riesgo la integridad del ADN aislado.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • PROTEINASE K CHROMATOgrAPHICALLY PURIFIED, 500mg
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: proteinase k