Learn More
Labconco™ Cabinas de almacenamiento Protector™Solvent
Almacene y ventile con seguridad disolventes y otros líquidos inflamables con el armario de almacenamiento Protector™Solvent.
Marca:  Labconco™ 9903100
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13191154
  • 3725.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
Almacene y ventile con seguridad disolventes y otros líquidos inflamables con el armario de almacenamiento Protector™Solvent.
  • Las puertas con llave son de cierre manual o de cierre/bloqueo automático con mecanismo de secuenciación
  • Las puertas de cierre automático se cierran automáticamente en caso de incendio cuando la temperatura alcanza los 74 °C (165 °F)
  • Estante interior de acero con revestimiento de polvo con cinco ajustes de altura
Especificaciones
Especificaciones
Blanco glaciar; revestimiento: Polietileno
Almacenamiento de materiales inflamables
36 in
91,44 cm
82 kg
76 cm
180 lb
Cierre automático, Doble
2
Armario de almacenamiento de disolventes
35,5/36,75 pulg
Acero
Dos conexiones de ventilación poco frecuentes con supresores de llama y tapones de cierre, 4 pies de nivelación, panel de relleno de 20,32 cm (8 pulg.), bandeja de revestimiento de PVC formada al vacío, estante de acero recubierto de epoxi
29,9 in
Entre 90,17 y 93,3 cm
Hasta 362,874 kg (800 libras)
1